Documenti fondamentali
700262P
Avanti
Glyco-γ-muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,6α,7α-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H43NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.62
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700262P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3