Documenti fondamentali
700243P
Avanti
Tauro-α-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
Scegli un formato
1 MG
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 225.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
  • Identification of urine tauro-β-muricholic acid as a promising biomarker in Polygoni Multiflori Radix-induced hepatotoxicity by targeted metabolomics of bile acids.: This research identifies Tauro-β-muricholic acid in urine as a biomarker for hepatotoxicity induced by Polygoni Multiflori Radix, through targeted metabolomics of bile acids (Zhao et al., 2017).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700243P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)