Documenti fondamentali
700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
Sinonimo/i:
14-dehydro zymostenol, Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
Scegli un formato
1 MG
CHF 408.00
CHF 408.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 408.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 408.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19?,20?,21-,23?,26-,27+/m0/s1
AWBZPJQUWZBRII-BTEGJBIDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)