690013X
Avanti
Solvent Mixture 65:35:8
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Saturated Lipid Mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chloroform:methanol:water
Confezionamento
pkg of 4 × 1 mL each (690013X-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C