Documenti fondamentali
690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PIP Mixture
Scegli un formato
1 EA
CHF 182.00
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 182.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
chloroform:methanol:water
Confezionamento
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690014X-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)