Documenti
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H78D7NO13
Numero CAS:
Peso molecolare:
855.20
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Categorie correlate
Descrizione generale
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Lactosyl(β) Ceramide. Lactosyl ceramide is a cerebroside, that contains a lactose moiety (disaccharide) linked β-glycosidically to the 1-position carbon.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)