Documenti fondamentali
330275P
Avanti
Glycolithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H39D4NO4
Peso molecolare:
437.65
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (330275P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17+,18+,19-,20+,21-,22-,25-,26+/m0/s1/i10D2,14D2
XBSQTYHEGZTYJE-LFJPWNFQSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330275P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)