Z767832
EUROSTAR 200 digital overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 3990000
Parametri
0/6-2000 rpm speed
Largh. × alt. × prof.
91 mm × 274 mm × 209 mm
Diam. asta × lung.
16 mm × 220 mm
Capacità agitatore
100 L
Uscita
84 W
Descrizione generale
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)