Documenti
Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930142
Parametri
60 °C (180 °C)
Diam. int. × lungh.
12 mm × 1 m
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.