Documenti fondamentali
Z611964
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 8 mm × 1 m
Scegli un formato
1 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
CHF 110.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Materiali
Viton®
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930108
Parametri
−50-200 °C temperature
Diam. int. × lungh.
8 mm × 1 m
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)