Documenti
Z609714
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
0.8 mm × 1.58 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
0.4 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH