Documenti fondamentali
Z740629
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 80 mL, dish diam. × H 60 mm × 35 mm
Scegli un formato
6 EA
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 126.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 6 ea
Capacità
80 mL
Diam. × Alt. piastra
60 mm × 35 mm
Descrizione generale
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)