Documenti fondamentali
Z231703
Duran® crystallizing dishes
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
213133802
Scegli un formato
10 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
cylindrical
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213133802
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
100 mL
Diam. piastra
70 mm
Descrizione generale
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)