Documenti fondamentali
Z685380
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, without handle
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’860.00
CHF 2’860.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’860.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 2’860.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Lungh. × largh. × prof.
100 mm × 16 mm × 13 mm
Capacità
12 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 25 mL
Z562076
Platinum crucible