Documenti fondamentali
Z682640
Ace evaporating flask, pear-shaped
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/42, poly-coated, heavy wall
Sinonimo/i:
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 201.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 201.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
VB.02
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/42
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 3990-124
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)