Documenti fondamentali
Z515515
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20, non-coated, heavy wall
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 32.40
CHF 32.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 32.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 32.40
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Capacità
10 mL
Descrizione generale
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Duran® baffled flask borosilicate glass flask, working volume 250 mL, non-sterile
Z680966
Duran® baffled flask