Documenti fondamentali
Z403016
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 2,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 179.00
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 179.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 08765
Capacità
2000 mL
Volume
2,000 mL
Descrizione generale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)