Documenti fondamentali
Z680230
Titanium tweezers
Style 3C
Scegli un formato
1 EA
CHF 35.40
CHF 35.40
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 35.40
About This Item
Codice UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
CHF 35.40
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Produttore/marchio commerciale
Aven
Lunghezza totale
4.25 in. (108 mm)
Descrizione generale
Titanium tweezers do not shed particles like stainless steel tweezers. Titanium is light weight, high strength, non-magnetic material.
  • Lightweight (high strength to weight ratio)
  • Zero magnetic retentively
  • Temperature resistant to 800 °F
  • Chemical and corrosion resistant
  • Non-solder adhesive
  • Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Tweezers Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel
T5415
Tweezers