Documenti fondamentali
Z678503
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1525
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
PM
3470
Caratteristiche
grade 1525
Produttore/marchio commerciale
Du Pont
Numero di viscosità
(20 °C) (261 mm2/s)
Densità
1.90 g/mL at 20 °C
Descrizione generale
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Note legali
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)