Documenti fondamentali
Z673250
Stuart melting point tubes
Open both ends
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
Materiali
soda-lime glass tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
Produttore/marchio commerciale
Stuart SMP1/4
Diametro
1.3 mm
Lunghezza
100 mm
D.E. Tubo × D.I. × spessore parete
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
Made from soda glass, these tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two. Supplied in robust tube holders.
Note legali
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)