KIM3450599
Kimble® melting point capillary
case of 20 × 100 ea (2000 total), borosilicate glass, O.D. × L 1.5-1.8 mm × 90 mm, sealed at one end
Sinonimo/i:
34505-99, Capillary Melting Point, Capillary Tubes, Melting Point Tubes
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 20 × 100 ea (2000 total)
D.E. × lungh.
1.5-1.8 mm × 90 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Tube length insures that the open end will extend well above the bath′s surface to prevent the bath liquid from entering the tube
- Packaged with 100 tubes per vial and 20 vials per case
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)