Documenti
Z611174
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9211010
Lungh. × D.I. × D.E.
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
Diam. tubo
0.8 mm
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2