Documenti fondamentali
Z615668
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
for assembling max 4 test tube racks
Scegli un formato
1 EA
CHF 230.00
CHF 230.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 230.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
CHF 230.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970369
Julabo
Descrizione generale
Basic stainless steel tray for assembling a maximum of 4 test tube racks: 8970380, 8970381, 8970382 or 8970383. For use with Julabo shaking water bath models SW22, SW23.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)