Documenti fondamentali
Z615633
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 8 Erlenmeyer flasks 500 cc
Scegli un formato
1 EA
CHF 219.00
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 219.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970365
Julabo
Descrizione generale
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 8 Erlenmeyer flasks with 500 ml capacity fit on a standard tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)