Documenti fondamentali
Z560340
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 384.00
CHF 384.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 384.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 384.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded24/40
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
19 mm × 813 mm
Volume colonna
100 mL
Volume serbatoio
100 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5