Documenti fondamentali
Z567353
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 3.8 mm, L 241 mm
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
1 EA
CHF 69.10
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 69.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Materiali
quartz tube
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 706-PQ-9.50
Lunghezza
241 mm
D.E.
3.8 mm
curvatura
102 μm
Diam. tubo
3.8 mm
Spessore parete × concentricità × curvatura
0.51 mm × 102 μm × 102 μm
Descrizione generale
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)