Documenti fondamentali
GF56120554
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617480
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 561-205-54
Lunghezza
100 mm
D.E.
25 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)