Documenti fondamentali
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Sinonimo/i:
Vacuum Pump Accessories
Scegli un formato
1 EA
CHF 874.00
CHF 874.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 874.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.43
CHF 874.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Büchi 47160
Descrizione generale
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)