Documenti fondamentali
Z564265
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Secondary condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’410.00
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’410.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.43
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Büchi 47180
Descrizione generale
This compact high performance condenser produces maximum condensation of residual solvent vapor. It also separates any liquid solvent from the pump, aputting it directly into the receiving flask. Insulation sleeves prevent the formation of undesirable condensation and provide the condenser with effective protection against mechanical damage.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
  1. Per il prodotto Z564265 il condensatore secondario è raffreddato con flusso d'acqua oppure con Co2 solida?
    1 answer
    1. This secondary condenser is used with recirculating water or coolant. This product does not have the cold trap condenser.