Documenti fondamentali
Z561282
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -10-200 °C
Scegli un formato
1 EA
CHF 95.50
CHF 95.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 95.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
CHF 95.50
Check Cart for Availability
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-10-200 °C
Lunghezza
305 mm
Prof. immersione
76 mm
Descrizione generale
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2