Documenti fondamentali
Z423386
Easy-Read® thermometer
temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Sinonimo/i:
immersion thermometer
Scegli un formato
1 EA
CHF 33.00
25 EA
CHF 584.00
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 33.00
25 EA
CHF 584.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
immersion level 50 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60300-0100
Campo di misura della temperatura
-10-150 °C
Lunghezza
200 mm
D.E.
6-7 mm
Descrizione generale
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Applicazioni
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Note legali
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Easy-Read® thermometer temperature -20-150 °C, immersion level, total
Z423424
Easy-Read® thermometer