Documenti
Z561622
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 305 mm, PTFE coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-10-250 °C
Descrizione generale
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.