Documenti fondamentali
Z554871
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSAfunnel top
for 140mL and 350mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 54.00
CHF 54.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 54.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 54.00
Check Cart for Availability
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)