Documenti fondamentali
Z551562
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
2-stage
stability <1%
Caratteristiche
> 2.1 cfm vacuum
Produttore/marchio commerciale
Chemat
Disponibilità
not available in EU
Parametri
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
Largh. × alt. × prof.
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Descrizione generale
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)