Documenti fondamentali
Z547034
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 277.00
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 277.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
350 mL
Diam. disco
80 mm
Dimensione pori
4-8 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)