Documenti fondamentali
Z546496
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 145-175 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 68.40
CHF 68.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 68.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 68.40
Check Cart for Availability
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
30 mm
Capacità imbuto
30 mL
Diam. stelo
10 mm
Dimensione pori
145-175 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)