Documenti fondamentali
Z543306
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
Sinonimo/i:
71900-100
Scegli un formato
250 EA
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 EA
CHF 143.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Materiali
blue
soda-lime glass
Caratteristiche
To Contain
Confezionamento
pack of 250 ea
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 71900-100
Campo di misura del volume
100 μL, accuracy: ±0.5%
Capacità
100 μL
Descrizione generale
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2