Documenti fondamentali
Z531189
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 500 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 375.00
CHF 375.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 375.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 375.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza
500 mm
Descrizione generale
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)