Documenti fondamentali
Z531162
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 305.00
CHF 305.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 305.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 305.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza
400 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)