Documenti fondamentali
Z531138
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
CHF 248.00
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 248.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Lunghezza
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)