Documenti fondamentali
Z530999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 158.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Alt. complessiva
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)