Documenti fondamentali
Z508640
Sigma-Aldrich
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 39 mm × 160 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 125.00
CHF 125.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 125.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 125.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8085-54
Largh. × lungh.
39 mm × 160 mm
Descrizione generale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caratteristiche e vantaggi
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)