Documenti fondamentali
Z759317
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 24, green polyethylene
Sinonimo/i:
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
Scegli un formato
50 EA
CHF 218.00
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 218.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Materiali
green polyethylene
Giunto
joint: 24
Confezionamento
pkg of 50 ea
Descrizione generale
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Keck® Joint Clip standard taper, red, joint size 29
Z150452
Keck® Joint Clip
vibrant-m
Z566616
Buchi Combi-Clip