Documenti fondamentali
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 60.50
CHF 60.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 60.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 60.50
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
10,000 mL
diam. × alt.
171 mm × 51 mm
Descrizione generale
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cork flask support ring I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Z512370
Cork flask support ring