Documenti fondamentali
Z508551
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
Scegli un formato
1 EA
CHF 79.60
CHF 79.60
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 79.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 79.60
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Materiali
glass
Caratteristiche
for flask size 12 ‑ 22 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8075-24
diam. × lung.
10 mm × 690 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)