Documenti fondamentali
Z508543
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button
Scegli un formato
1 EA
CHF 93.20
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 93.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Caratteristiche
for flask size 12 ‑ 22 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8075-15
diam. × lung.
10 mm × 690 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)