Z125911
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
CHF 115.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 115.00
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 803810
Categorie correlate
Descrizione generale
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)