Documenti fondamentali
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
Scegli un formato
1 EA
CHF 30.10
CHF 30.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 30.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 30.10
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 943525
D.E. × lungh.
7 mm × 135 mm
Dimensione pori
4-8 μm porosity (E)
Applicazioni
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)