Porosity is a measurement of open space in a filter and is not determined for this product. The pore rating of the porous polyethylene disc is considered “COARSE” meaning the pores range in diameter from 90µm to 130µm.
Z177482
Scienceware® gas-dispersion tube
polyethylene
Scegli un formato
CHF 94.10
Scegli un formato
About This Item
CHF 94.10
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13691-0000
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
what is the porosity?
1 answer-