Documenti fondamentali
Z500445
Hose Barb Adapters
polypropylene elbow insert, fits tubing, 3/8 in.
Sinonimo/i:
hose adapter, hose adapters, hose barb
Scegli un formato
6 EA
CHF 178.00
CHF 178.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 178.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 178.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Materiali
polypropylene elbow insert
Caratteristiche
fits tubing 3/8 in.
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2159-0012
Descrizione generale
For use with Nalgene quick filling/venting closures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)